Wichtige Dokumente
699195
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-Biphenyl
sublimed grade, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
4,4′-Bis-(9-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4-N,N′-Dicarbazol-1,1′-biphenyl, CBP, DCBP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verlust
0.5 wt. % loss on heating, 279.6 °C (typical, TGA)
mp (Schmelzpunkt)
277.9 °C (typical, DSC)
281-285 °C
λmax
532 nm
Energie der Orbitale
HOMO 6 eV
LUMO 2.9 eV
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/HMPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/MoO3/CBP/CBP:Ir(ppy)2(acac) (6%)/TPBI/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/niBr/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/CBP:Ir(piq)3 (6 wt%)/Alq3/LiF/Al
ITO/TAPC/CBP:FIrpic (6%)/PO14/LiF/Al
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
InChIKey
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
699195-1G | 4061832794945 |
699195-5G | 4061833510322 |