Wichtige Dokumente
930911
Praseodymcitrat Hexahydrat
99.99% (trace rare earth metals basis)
Synonym(e):
Praseodym(III)-nitrat Hexahydrat, Praseodymtrinitrathexahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.99% (trace rare earth metals basis)
Form
crystals
Verunreinigungen
≤150 ppmtrace (rare earth metals)
≤500 ppm (trace metals)
mp (Schmelzpunkt)
<100 °C ((lit.))
Löslichkeit
H2O: soluble ((lit.))
Dichte
2.233 g/cm3 ((lit.))
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChIKey
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
930911-100G | 4065268033074 |
930911-25G | 4065268033081 |
930911-5G | 4065268033098 |