927317
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 750, PEI average Mn 15,000
Synonym(e):
PEG-b-PEI, PEG-PEI, poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PEG Mn 750 Da
PEG average Mn 750
PEI Mn 15,000 Da
PEI average Mn 15,000
Farbe
white to yellow
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)