Merck
924547
Sigma-Aldrich
α -Nitrotoluene
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Dichte
1.654 g/mL (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)