Wichtige Dokumente
308080
Benzoylnitromethan
98%
Synonym(e):
α-Nitroacetophenon
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The kinetics of proton transfer from benzoylnitromethane to various bases was studied.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Claude F. Bernasconi et al.
The Journal of organic chemistry, 62(23), 8162-8170 (2001-10-24)
The replacement of a hydrogen in nitromethane and in phenylnitromethane by the PhCO group has a strong acidifying effect, i.e., PhCOCH(2)NO(2), 5, is 5.8, 6.6, and 8.6 pK(a) units more acidic than CH(3)NO(2) in water, 50% DMSO-50% water (v/v), and