Merck
924172
Sigma-Aldrich
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane
Synonym(e):
HSi(OCH(CF3)2)3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4F18O3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.18
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n/D 1.284
Dichte
1.609 g/mL
Funktionelle Gruppe
fluoro
Anwendung
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane is a silylating reagent used to silylate the C-terminus of unprotected amino acids and peptides, allowing for coupling with N-silylated amino acids and peptides to form discrete peptide bonds using a one-pot method.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)