Wichtige Dokumente
922935
TpOx-n-Non
Synonym(e):
8-Nonyl-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Qualitätsniveau
Übergangstemp.
discotic phase to isotropic phase 116 °C (heating)
crystalline phase to discotic phase 59 °C (heating)
Löslichkeit
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.37 mg/mL, DMSO < 0.03 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
280 nm in ethyl acetate
εmax
160,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
Fluoreszenz
λem 366 nm, quantum yield 0.18 (pSS (nm) = 85)
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)