Wichtige Dokumente
922587
Silicon Dioxide (Silica) - Nanofibers
diam. × L ~425 nm (±50 nm) × infinity
Synonym(e):
Nanofibrous inorganic powder, SiO2
About This Item
Empfohlene Produkte
Durchm. × L
~425 nm (±50 nm) × infinity
Qualitätsniveau
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)