Wichtige Dokumente
922404
N4,N4′-Bis(4-(6-((3-ethyloxetan-3-yl)methoxy)hexyl)phenyl)-N4,N4′-diphenylbiphenyl-4,4′-diamine
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
OTPD
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Löslichkeit
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Fluoreszenz
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
Energie der Orbitale
HOMO 5.34 eV
LUMO 1.9 eV
λ
in dichloromethane
UV-Absorption
λ: 308 nm±5 nm Amax
λ: 353 nm±5 nm Amax
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
922404-250MG | 4065269172857 |