Wichtige Dokumente
917575
PhotoCol™-IRG, methacrylated collagen bioink kit, with Irgacure
Synonym(e):
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Methacrylated collagen (100 mg)
20 mM acetic acid (50 mL)
Neutralization solution (10 mL)
Irgacure photoinitiator ( 100 mg)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; sterile-filtered
Verunreinigungen
≤10 EU/mL Endotoxin
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)