Merck
909890
Sigma-Aldrich
[1,1′:4′,1″-Terphenyl]-3,3″- dicarboxylic acid, 2,2″,4,4″,6,6″- hexamethyl-, 3,3″-dimethyl ester
≥97%
Synonym(e):
HMTE
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
43211915
NACRES:
NA.23
Assay
≥97% (HPLC)
≥97%
Form
powder
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)C)c2ccc(cc2)c3c(c(c(cc3C)C)C(=O)OC)C)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15-13-17(3)25(27(29)31-7)19(5)23(15)21-9-11-22(12-10-21)24-16(2)14-18(4)26(20(24)6)28(30)32-8/h9-14H,1-8H3
InChIKey
IANUDESWVWHOND-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
HMTE is a diester monomer used for developing high-performance polyesters.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)