Wichtige Dokumente
909874
N-Hydroxysuccinimide ester-poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 16,000
Synonym(e):
NHS ester PEG-PDLA, NHS ester PEG-PLA, NHS-PEG-PDLA, NHS-PEG-PLA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or chunks
Mol-Gew.
PDLA average Mn 16,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
Farbe
white to tan
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)