906034
Ammonium pentaborate octahydrate
Synonym(e):
Ammonium boron oxide octahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (with H2SO4, titration)
Form
powder
InChI
1S/B.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/p+1
InChIKey
CUSUZJNFWWWYIV-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)