90254
H-Cys(Trt)-2-ClTrt-Harz
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Synonym(e):
S-Trityl-L-cystein-2-chlortritylester polymer gebunden
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~0.7 mmol/g loading
Partikelgröße
80-160 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids