8.56088
Glycinol 2-chlorotrityl resin
Novabiochem®
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Resin for the synthesis of peptidyl-aminoglycinol by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 01-64-0087
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.40 - 0.90 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol - 1% DVB), 200 - 400 mesh.
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.40 - 0.90 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol - 1% DVB), 200 - 400 mesh.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable