901775
Tungsten disulfide suspension
Synonym(e):
2D-Tungsten disulfide, 2D-Tungsten disulfide dispersion with nonionic surfactant, 2D-Tungsten sulfide dispersion, Tungsten sulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
thickness < 3 layers
50-300 nm
Form
liquid
Konzentration
5 mg/mL in H2O
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)