Wichtige Dokumente
243639
Wolfram(IV)-sulfid
powder, 2 μm, 99%
Synonym(e):
Tungsten disulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
Partikelgröße
2 μm
Dichte
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
InChIKey
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
243639-50G | 4061825596471 |
243639-500G | |
243639-5KG |