Merck
901584
Sigma-Aldrich
15-Crown-5 solution
1 M in THF
Synonym(e):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
About This Item
Lineare Formel:
C10H20O5
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
Konzentration
1 M in THF
Dichte
0.930 g/mL
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
InChIKey
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Valuable reagent provided in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.0 °F
Flammpunkt (°C)
-18.88 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)