Wichtige Dokumente
901444
TSPO1
Synonym(e):
Diphenyl[4-(triphenylsilyl)phenyl]phosphine oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
SMILES String
[Si](c4ccc(cc4)[P](=O)(c6ccccc6)c5ccccc5)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C36H29OPSi/c37-38(30-16-6-1-7-17-30,31-18-8-2-9-19-31)32-26-28-36(29-27-32)39(33-20-10-3-11-21-33,34-22-12-4-13-23-34)35-24-14-5-15-25-35/h1-29H
InChIKey
TXBFHHYSJNVGBX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)