Wichtige Dokumente
932469
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine
Synonym(e):
TSPO1, Diphenyl(4-(triphenylsilyl)phenyl)phosphine oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
μh ≈ 1.1 x 10-6 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 5.7 x 10-6 cm2 V−1 s−1
Assay
≥97% (HPLC)
Verlust
0.5% TGA, > 300 °C (weight loss)
mp (Schmelzpunkt)
236 °C
Löslichkeit
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmax
266 nm±5 nm in dichloromethane
Fluoreszenz
λem 298 nm±10 nm in dichloromethane
Energie der Orbitale
HOMO 6.79 eV
LUMO 2.52 eV
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)