Merck
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.4472
Dichte
1.08 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
InChIKey
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C