Merck
900732
p-Xylol-dimethyl-d6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
1,4-Dimethyl-d6-benzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CD3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Mol-Gew.
111.22
Brechungsindex
n20/D 1.4944 (lit.)
bp
135.4 °C (lit.)
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)