Merck
607770
Sigma-Aldrich
L-Threonin-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
SILAC Aminosäure
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(OH)13CH(15NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
256 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[H][13C@]([13CH3])(O)[13C@]([H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-KJQIOZMZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)