900710
Boron nitride
nanoplatelet, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Synonym(e):
2D Dispersion, BN Dispersion nonionic surfactant, BN Dispersion with Pluronic F87
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
0.1-0.5 mg/mL in H2O
Partikelgröße
≤500 nm
bp
100 °C (water)
Dichte
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
InChI
1S/BN/c1-2
InChIKey
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials