900554
Goldbeschichteter Glasobjektträger
layer thickness 100 nm , gold, size 75 mm × 25 mm × 1 mm
Synonym(e):
Fluorescence enhancing gold substrates, Plasmonic gold slides, Raman enhancing substrates, pGOLD™ slide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Schichtdicke
100 nm , gold
Größe
75 mm × 25 mm × 1 mm
Brechungsindex
n20/400 1.52 (lit.)
Partikelgröße
~100 nm (APS)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
- Vis-IR extinction-peak wavelength: 580-620 nm.
- Vis-IR extinction-peak OD: 0.6-0.9
- Vis-IR extinction-peak OD-average: 0.6-0.8.
- Vis-IR extinction-peak OD-intraslide CV: <15%.
- Fluorescence enhancement: >50 times at 800 nm.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)