Merck
900373
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Synonym(e):
Vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C26H50O2
Molekulargewicht:
433.68
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
yellow to brown
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1
InChIKey
GVJHHUAWPYXKBD-QCGFVVDUSA-N
Anwendung
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) or vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1