900213
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 665 nm, solid
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)