83885
Rink-Amid(aminomethyl)polystyrol
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonym(e):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl) (Fmoc-amino)-methyl]-phenoxyacetomidomethyl-Harz, Fmoc-Rink-Amid, Knorr-Linker-Amid-Harz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~1.1 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Anwendung
- Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
- This solid support contains a Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene resin.
- Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?