Wichtige Dokumente
808113
Graphit
flakes, ≥99% carbon, +50 mesh particle size (≥80%), natural
Synonym(e):
Graphite grade 3061
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
natural
Qualitätsniveau
Form
flakes
Partikelgröße
+50 mesh (300μ, ≥80%)
mp (Schmelzpunkt)
3652-3697 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Graphene precursor
- Inorganic source of carbon
- Filler
- Thermal additive
- Re-carburizer
- Casting powders
- Drilling fluids
- Plastic additive
- Rubber additive
- Tint/pigment
- Lubricant
- Chemically resistant additive
- EMF absorber
- Milling and sieving
- General inert filler-additive
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
808113-2.5KG | 4061833600795 |