807923
Silver
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Flash point 57.2 °F
Qualitätsniveau
Form
suspension
Konzentration
5 mg/mL (in ETH)
Durchm. × L
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
Farbe
gray
Dichte
0.7911 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)