807508
Silver
Nanowires, diam. × L 50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Flash point 53.6 °F
Qualitätsniveau
Form
suspension
Konzentration
5 mg/mL (in IPA)
Durchm. × L
50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
Farbe
gray
Dichte
0.7889 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)