798495
Titandioxid
22 nm, nanocrystalline colloidal paste for transparent film, >95% (anatase (XRD))
Synonym(e):
Nanocrystalline TiO2, TiO2 paste, Titania paste
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Metals purity: ≤ 11 ppm Fe, Na and K (ICP)
Rheology at shear rate: 0.428 at 1000cm-1 (Pa.s)
Rheology at shear rate: 1850 at 0.01 cm-1 (Pa.s)
Assay
>95% (anatase (XRD))
Form
paste (nanocrystalline colloid)
Konzentration
16 wt. %
Partikelgröße
22 nm
22-25 nm (BET)
Porengröße
21-22 nm average pore size (BET)
60-65 % porosity (BET)
pH-Wert
<1
Leitfähigkeit
96.4 mS/cm
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)