Wichtige Dokumente
796786
1,1-Dioxoisothiazolidine
Synonym(e):
1,1-Dioxo-isothiazolidine
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2S
Molekulargewicht:
121.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
SMILES String
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
InChIKey
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?