Wichtige Dokumente
796069
13CO/H2/13CO2/N2 Gas Mixture
ratio (55:20:10:15), 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
gas
Zusammensetzung
ratio (55:20:10:15)
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Gas 1B - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Heart
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)