Wichtige Dokumente
793744
Benzofuran-d6
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C([2H])O2
InChI
1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
IANQTJSKSUMEQM-MZWXYZOWSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)