Wichtige Dokumente
793272
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 Dinatriumsalz
≥99 atom % 13C, ≥94% (CP)
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxyglutarsäure 13C5 Dinatriumsalz, (R)-2-Hydroxypentandisäure-13C5 Dinatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥94% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChIKey
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)