Wichtige Dokumente
777064
1-Octen-3-on
96%
Synonym(e):
Amyl vinyl ketone, Pentyl vinyl ketone, Vinyl amyl ketone, n-Amyl vinyl ketone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.435
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCC(=O)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
InChIKey
KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
164.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)