Wichtige Dokumente
772194
Phenyl α-D-thiomannopyranoside
97%
Synonym(e):
Phenyl 1-thio-α-D-mannopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +254°, c = 0.5% in methanol
mp (Schmelzpunkt)
126-131 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChIKey
OVLYAISOYPJBLU-LDMBFOFVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)