Merck
772011
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
98%
Synonym(e):
Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white to beige
mp (Schmelzpunkt)
146-151 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
SMILES String
N([C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
InChIKey
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
772011-25G4061833552308
772011-1G4061826654712
772011-5G4061833340653