Merck
769681
Sigma-Aldrich
KORASILON-Paste, mittlere Viskosität
Synonym(e):
Silikonfett, Schlifffett
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form
paste
Allgemeine Beschreibung
KORASILON Pasten basieren auf organisch modifizierten Siloxanpasten mit verbesserter Kompatibilität auf Oberflächen und zeichnen sich u. a. durch hervorragende Verstreichbarkeit und Haftfestigkeit aus. Diese Pasten bieten im Vergleich zu Silikonölen auch bei höheren Temperaturen eine größere Stabilität und Haftfestigkeit an Oberflächen.
Anwendung
Die Pasten eignen sich zur Verwendung:
  • Als Gleit-, Schmier- und Trennmittel, z. B. für Ventile, Verbindungen, Dichtungen, Schliffe, Kabel und Leitungen
  • Als Montagehilfe sowie als Schutz- und Dichtungshilfe
  • Als Pflegemittel für Gummidichtungen
  • In der Elektronik bei der Montage von Isolatoren und Schaltanlagen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Weist thixotrope Eigenschaften auf
  • Hydrophob und praktisch unlöslich in Wasser
  • Gegenüber Metallen chemisch inert
  • Mit einem breiten Spektrum an Kunststoffen kompatibel
  • Bleibt bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen sowie bei Exposition gegenüber Salzwasser stabil
Rechtliche Hinweise
KORASILON is a trademark of Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)