85410
Siliconfett
pkg of 100 g
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Anwendung
Vakuumfett
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?