Wichtige Dokumente
764655
4-Pentynenitril
97%
Synonym(e):
1-Cyano-3-butin, 4-Cyano-1-butin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4350
Dichte
0.9063 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#CCCC#N
InChI
1S/C5H5N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-4H2
InChIKey
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.9 °F
Flammpunkt (°C)
65.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?