Wichtige Dokumente
762962
Histamine-α,α,β,β-d4 dihydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C5(D)4H5N3 · 2HCl
Molekulargewicht:
188.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CNC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
InChIKey
PPZMYIBUHIPZOS-RIZDZYNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
762962-10MG | 4065267319964 |