Wichtige Dokumente
759325
2,4-Dibromothiophene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.632
Dichte
2.157 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1csc(Br)c1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H
InChIKey
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?