Wichtige Dokumente
756733
Di-μ-chlorobis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
Synonym(e):
Bis[2′-(amino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κ
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤15% Tetrahydrofuran
mp (Schmelzpunkt)
191-207 °C
SMILES String
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl
InChI
1S/2C12H10N.2ClH.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChIKey
HUPALGDXJMOSBC-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?