Wichtige Dokumente
756245
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane
90%
Synonym(e):
CS-697, Polyglycidyl ether cyclosiloxane, Tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclomethylsiloxane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
viscous liquid
Äquiv.gew.
175-190 g/eq Epoxide
Viskosität
125-250 cP
Dichte
1.132 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si]2(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(CCCOCC3CO3)O[Si](C)(CCCOCC4CO4)O[Si](C)(CCCOCC5CO5)O2
InChI
1S/C28H56O12Si4/c1-41(13-5-9-29-17-25-21-33-25)37-42(2,14-6-10-30-18-26-22-34-26)39-44(4,16-8-12-32-20-28-24-36-28)40-43(3,38-41)15-7-11-31-19-27-23-35-27/h25-28H,5-24H2,1-4H3
InChIKey
BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F
Flammpunkt (°C)
200 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)