Merck
754501
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Synonym(e):
(S)-4-(tert-butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
70-75 °C
SMILES String
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChIKey
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
754501-500MG4061833230206
754501-2G4061833339879