Wichtige Dokumente
750816
N-4-Boc-aminocyclohexanone
95%
Synonym(e):
(4-Oxocyclohexyl)carbamicacid tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanone, tert-Butyl 4-oxocyclohexylcarbamate
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C
Funktionelle Gruppe
amine
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
InChIKey
WYVFPGFWUKBXPZ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?