Wichtige Dokumente
750190
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II)
95%
Synonym(e):
Pd-117
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H28Cl2OP2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
715.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
243-250 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Pd]Cl.O(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28OP2.2ClH.Pd/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32;;;/h1-28H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
VYOUBMJFTDMKRR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is a palladium(II) complex containing two chloride ligands and two (2-(diphenylphosphino)phenyl)ether ligands coordinated to the palladium center. It is used as a catalyst for the cross-coupling reaction of 2-brom-1,3-dienes to prepare high stereoselectivity of conjugated Z, E dienes.
Anwendung
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is used as an efficient catalyst in the coupling reaction.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
For convenient trifluoromethylation of aryl iodides.
Trifluoromethylations H
Aldrichimica Acta, 2, 0-0 null