Wichtige Dokumente
749532
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2HBrN2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68-73 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1nncs1
InChI
1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
InChIKey
DQBCRVIBTFHJLM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?